Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Top-Track de doble profundidad
Descripción
- Para uso con sistema de estantes Metro Super Erecta™ y Super Adjustable™
- El kit incluye postes, ruedas, canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades
- Acabado en cromo
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Descripción | Chapado en cromo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
| Incluye | Postes, conjuntos de ruedas/canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades móviles Top-Track™de doble profundidad |
| Peso (imperial) | 75 lb |
| Peso (métrico) | 33,7 kg |
| Anchura (imperial) del estante | 21 pulg |
| Anchura (imperial) | 23,25 in |
| Anchura (métrico) del estante | 53 cm |
| Anchura (métrico) | 59,05 cm |
| Mostrar más |