Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Top-Track de doble profundidad
Click to view available options
Anchura (imperial):
20,25 in
23,25 in
26,25 in
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Peso (imperial):
72 lb
75 lb
78 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para uso con sistema de estantes Metro Super Erecta™ y Super Adjustable™
- El kit incluye postes, ruedas, canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades
- Acabado en cromo
Información de órdenes
Shelves are sold separately.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Descripción | Chapado en cromo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ |
| Incluye | Postes, conjuntos de ruedas/canales para ruedas, amortiguadores con forma de rosca, conjuntos de rodamientos y elementos de unión para conectar dos unidades móviles Top-Track™de doble profundidad |
| Peso (imperial) | 78 lb |
| Peso (métrico) | 35 kg |
| Anchura (imperial) del estante | 24 pulg |
| Anchura (imperial) | 26,25 in |
| Anchura (métrico) del estante | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 66,7 cm |
| Mostrar más |