Learn More
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Metanol-d4, CH4O, número CAS 811-98-3, metan-d3-ol-d, metanol 2h4, metil-d3 alcohol-d, perdeuterometanol, metanol-d4, tetradeuterometanol, trideuterio deuteriooxi metano, metanol-d4, 99,8 % átomo d, metil alcohol-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1187, incoloro, 0,8880 g/ml, 99,75 % mín., 212-378-6
94.17€ - 521.60€
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10041641
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
329920050
5mL. Frasco de vidrio
94.17€
5 ml
10234701
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
329920100
10 ml Frasco de vidrio
154.77€
10 ml
16328196
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
329920250
25 mL Frasco de vidrio
324.62€
25 ml
10051641
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
329920500
50 ml Frasco de vidrio
521.60€
50 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals