Learn More
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10041641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25 mL
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
5 ML
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10041641 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10234701 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
16328196 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10051641 50 ml Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10041641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    97.00€ / 5 ml
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Metanol-d4, CH4O, número CAS 811-98-3, metan-d3-ol-d, metanol 2h4, metil-d3 alcohol-d, perdeuterometanol, metanol-d4, tetradeuterometanol, trideuterio deuteriooxi metano, metanol-d4, 99,8 % átomo d, metil alcohol-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1187, incoloro, 0,8880 g/ml, 99,75 % mín., 212-378-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación 12°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3262
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
Punto de fusión -99.0°C
Punto de ebullición 65.0°C
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
Peso molecular (g/mol) 36.066
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol-d4
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.