Learn More
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10051641
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
50 ml, Frasco de vidrio, 50 ml
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25 mL
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
5 ML
50 ml
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10051641
Marca: Thermo Scientific Acros 329920500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Metanol-d4, CH4O, número CAS 811-98-3, metan-d3-ol-d, metanol 2h4, metil-d3 alcohol-d, perdeuterometanol, metanol-d4, tetradeuterometanol, trideuterio deuteriooxi metano, metanol-d4, 99,8 % átomo d, metil alcohol-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1187, incoloro, 0,8880 g/ml, 99,75 % mín., 212-378-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 0.8880g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 50 ml
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES CO
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
Peso molecular (g/mol) 36.066
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0470704 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Número de loteA0471329 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Número de loteA0471719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
Número de loteA0471719 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/05/2025 Catalog Number329920500,329920050,329920100
Número de loteA0466742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/10/2024 Catalog Number329920500,329920050,329920250,329920100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >