Learn More
Metanol-d4, para NMR, contiene TMS al 0,03 v/v%, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16328196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25 mL
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ml
5 ML
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16328196 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10041641 5mL. Frasco de vidrio 5 ML
10234701 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10051641 50 ml Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16328196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 329920250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    334.00€ / 25 ml
    Ahorro 30.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Metanol-d4, CH4O, número CAS 811-98-3, metan-d3-ol-d, metanol 2h4, metil-d3 alcohol-d, perdeuterometanol, metanol-d4, tetradeuterometanol, trideuterio deuteriooxi metano, metanol-d4, 99,8 % átomo d, metil alcohol-d4, cd3od, 50 ml, 01, III, 1187, incoloro, 0,8880 g/ml, 99,75 % mín., 212-378-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo trideuterio deuteriooxy methane, perdeuteromethanol, methyl-d3 alcohol-d, methan-d3-ol-d, methyl alcohol-d4, tetradeuteromethanol, 2h4 methanol, cd3od, methanol-d4, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol-d4
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 0.8880 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín
Temperatura de inflamación de 12 °C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,3262
Agua 0,05% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25 mL
Punto de fusión de -99,0 °C
Punto de ebullición de 65,0 °C
Fórmula lineal CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
SMILES [2H]OC([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC (²H₃)metan(²H)ol
Peso molecular (g/mol) 36.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.06
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol-d4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol