Learn More
Mavacamten, MedChemExpress
MedChemExpress Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.

70.20€ - 453.60€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mavacamten |
---|---|
Forma física | Powder |
CAS | 1642288-47-8 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16496977
![]() |
Medchem Express
HY-109037 |
5 mg |
125.55€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16484258
![]() |
Medchem Express
HY-109037 |
10 mg |
187.65€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16411129
![]() |
Medchem Express
HY-109037 |
1 mg |
70.20€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16400597
![]() |
Medchem Express
HY-109037 |
50 mg |
453.60€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.Especificaciones
Mavacamten | |
1642288-47-8 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation | |
DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic) | |
273.33 | |
99.0% |
Powder | |
Blanco | |
C15H19N3O2 | |
MYK461 SAR439152 | |
CC(N(C1=O)C(C=C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)C)N1)=O)C | |
273.33 | |
Research |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.