missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mavacamten, MedChemExpress

Código de producto. 16484258
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16484258 10 mg 10 miligramos
16496977 5 mg 5 miligramos
16411129 1 mg 1 miligramo
16400597 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16484258

Marca: Medchem Express HY109037

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.

Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Mavacamten
Forma física Powder
CAS 1642288-47-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MYK461 SAR439152
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=O)C(C=C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)C)N1)=O)C
Peso molecular (g/mol) 273.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.