Learn More
Mavacamten, MedChemExpress
Código de producto. 16496977
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496977 5 mg 5 miligramos
16484258 10 mg 10 miligramos
16411129 1 mg 1 miligramo
16400597 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496977 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109037
MedChemExpress Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Mavacamten (MYK461) is an orally active modulator of cardiac myosin, with IC50s of 490, 711 nM for bovine cardiac and human cardiac, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mavacamten
Forma física Powder
CAS 1642288-47-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MYK461 SAR439152
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (304.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=O)C(C=C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)C)N1)=O)C
Peso molecular (g/mol) 273.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 99.0%