Learn More
Nitrato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100641-16-5 | LuN3O9 | 360.98 g/mol
92.96€ - 374.00€
CAS 100641-16-5
Fórmula molecular LuN3O9
Peso molecular (g/mol) 360.98
Número MDL MFCD00150421
Clave InChI APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 16212852
Nombre IUPAC lutetium(3+) trinitrate
SMILES [Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11306328
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011258.04
2 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11316328
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
011258.09
10 g
374.00€
10 g
Description
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Mostrar más
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede intensificar el fuego
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRATOS, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 233-241-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Nitrato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.