Learn More
Nitrato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lutetium(III) nitrate hydrate |
Color | Blanco |
Forma física | Agregados cristalinos |
Cantidad | 2 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
Fórmula lineal | Lu(NO3)3·xH2O |
Número UN | UN1477 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.98 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Grado | Reacton™ |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de lutecio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido