Learn More
Lithium Nitrate, Honeywell Código de producto.: 15692260
Lithium Nitrate, Honeywell
Código de producto. 15692260 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
100 g, 100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
Código de producto. 15692260
Marca: Honeywell Research Chemicals 227986100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpureMostrar másMostrar menos
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
Nombre IUPAC litio; nitrato
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Nitrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal LiNO3
Número UN 2722
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95g/mol
Grado ReagentPlus™
Título del producto
Lithium Nitrate, Honeywell >