Learn More
Nitrato de litio, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 16605773 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
50 Kg
Código de producto. 16605773
Marca: Honeywell Research Chemicals 22798650KG
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC nitrato de litio(1+)
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición >450°C (Decomposes below the boiling point)
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate
Punto de fusión 253° to 264°C
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 7 to 9
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal LiNO3
Grado Reactivo
Densidad 2.38 g/cm3