Learn More
Nitrato de litio, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 16695763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
50 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16695763 25 kg 25 Kg
16605773 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16695763 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 22798625KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC nitrato de litio(1+)
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Punto de ebullición >450°C (Decomposes below the boiling point)
Nombre del producto químico o material Lithium nitrate
Punto de fusión 0.25°C 3 to 264°C
Color Incolora
% máx. CAS ≤ 100%
pH 7 to 9
Cantidad 25 kg
Densidad 2.38 g/cm3