Learn More
Nitrato de litio, Honeywell
Código de producto. 15602270 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602270 1 kg 1 Kg
15692260 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15602270 Proveedor Hydranal N.º de proveedor 2279861KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso con reactivos
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-69-4
Fórmula molecular LiNO3
Peso molecular (g/mol) 68.94
Número MDL MFCD00011094
Clave InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
Nombre IUPAC litio; nitrato
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lithium Nitrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal LiNO3
Número UN 2722
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.95g/mol
Grado ReagentPlus
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium nitrate