Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión Lightnin
Utilice mezcladores de accionamiento directo de alto par de torsión Lightnin en una amplia gama de aplicaciones. Elija un modelo de accionamiento directo para mezclas de lotes pequeños o aplicaciones de cizalladura alta.
2770.00€ - 4055.00€
Especificaciones
Descripción | Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión |
---|---|
Incluye | Eje de acero inoxidable (SS) 316, propulsor 316 SS A-310 y un eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste. |
Material | acero inoxidable 316 |
par de torsión | 140 in oz |
Tipo | Mezclador de accionamiento directo |
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de motor | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo de motor | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15437453
|
Cole-Parmer™
50310-34 |
EV1P25ET1C48 | XPRF | 1750 rpm |
4055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15447453
|
Cole-Parmer™
50310-36 |
EV1P25T1C48 | TEFC | 1750 rpm |
2770.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15487463
|
Cole-Parmer™
50323-10 |
EVIP25AIC48 | Accionado por aire | 1800 rpm |
2925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15497463
|
Cole-Parmer™
50323-12 |
EVIB25AFP32 | Accionado por aire | 1800 rpm |
3090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- La selección grande le permite adaptar la capacidad del mezclador a su aplicación específica
- Mezcle hasta 50 galones de líquido.
- Estos mezcladores ofrecen más potencia y par de torsión que las mezcladoras de lotes pequeños
Especificaciones
Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión | |
acero inoxidable 316 | |
Mezclador de accionamiento directo |
Eje de acero inoxidable (SS) 316, propulsor 316 SS A-310 y un eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste. | |
140 in oz |