Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión Lightnin
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- La selección grande le permite adaptar la capacidad del mezclador a su aplicación específica
- Mezcle hasta 50 galones de líquido.
- Estos mezcladores ofrecen más potencia y par de torsión que las mezcladoras de lotes pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1750 rpm |
| Tensión | 208/230 V |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,75 in |
| Diámetro del eje (métrico) | 19,05 mm |
| Caballos de fuerza | 1/4 CV |
| Descripción | Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión |
| Incluye | Eje de acero inoxidable (SS) 316, propulsor 316 SS A-310 y un eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste. |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Modelo | EV1P25ET1C48 |
| Tipo de motor | XPRF |
| Mostrar más |