Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión Lightnin
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Modelo:
EV1P25ET1C48
EV1P25T1C48
EVIB25AFP32
EVIP25AIC48
Tipo de motor:
Accionado por aire
TEFC
XPRF
Velocidad:
1750 rpm
1800 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- La selección grande le permite adaptar la capacidad del mezclador a su aplicación específica
- Mezcle hasta 50 galones de líquido.
- Estos mezcladores ofrecen más potencia y par de torsión que las mezcladoras de lotes pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | 1800 rpm |
| Caballos de fuerza | 1/4 CV |
| Descripción | Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión |
| Incluye | Eje de acero inoxidable (SS) 316, propulsor 316 SS A-310 y un eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste. |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Modelo | EVIB25AFP32 |
| Tipo de motor | Accionado por aire |
| Presión de suministro de aire (imperial) | 60 psi |
| par de torsión | 140 in oz |
| Tipo | Mezclador de accionamiento directo |