Learn More
Cole-Parmer™ Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión Lightnin
Tienda Cole-Parmer ProductosDescrizione
- La selección grande le permite adaptar la capacidad del mezclador a su aplicación específica
- Mezcle hasta 50 galones de líquido.
- Estos mezcladores ofrecen más potencia y par de torsión que las mezcladoras de lotes pequeños
Specifica
Specifica
| Velocidad | 1800 rpm |
| Caballos de fuerza | 1/4 CV |
| Descripción | Mezclador de accionamiento directo de alto par de torsión |
| Incluye | Eje de acero inoxidable (SS) 316, propulsor 316 SS A-310 y un eje hueco de accionamiento con tornillo de ajuste. |
| Material | acero inoxidable 316 |
| Modelo | EVIP25AIC48 |
| Tipo de motor | Accionado por aire |
| Presión de suministro de aire (imperial) | 60 psi |
| par de torsión | 140 in oz |
| Tipo | Mezclador de accionamiento directo |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?