Learn More
Vitlab™ Frasco cuentagotas de LDPE
Utilice estos frascos cuentagotas de LDPE transparente– de Vitlab™ para almacenar, guardar y dispensar, utilizando la punta extra larga y fina del gotero para una dispensación precisa.
66.25€ - 79.25€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | LDPE |
Boca | Estrecha |
Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15223009
|
Vitlab™
94587 |
50 ml |
77.75€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15243009
|
Vitlab™
94687 |
100 ml |
79.25€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15263009
|
Vitlab™
94987 |
250 ml |
66.25€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Frasco de boca estrecha
- Hecho de LDPE
- Transparente
- Con inserto cuentagotas
- Tapón de rosca hecho de LDPE
- Punta extralarga y fina
Especificaciones
Transparente | |
LDPE | |
Estrecha | |
Frasco cuentagotas |