Learn More
Vitlab™ Frasco cuentagotas de LDPE
Descripción
- Frasco de boca estrecha
- Hecho de LDPE
- Transparente
- Con inserto cuentagotas
- Tapón de rosca hecho de LDPE
- Punta extralarga y fina
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Material | LDPE |
| N.° por paquete | Paquete de 12 |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 183 mm |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Tipo de producto | Frasco cuentagotas |