Learn More
Vitlab™ Frasco cuentagotas de LDPE
Código de producto. 15223009
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15223009 50 ml paquete de 24
15243009 100 ml paquete de 24
15263009 250 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15223009 Supplier Vitlab™ Supplier No. 94587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.15€
    67.55€ / paquete de 24
    Ahorro 13.60€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos frascos cuentagotas de LDPE transparente– de Vitlab™ para almacenar, guardar y dispensar, utilizando la punta extra larga y fina del gotero para una dispensación precisa.
  • Frasco de boca estrecha
  • Hecho de LDPE
  • Transparente
  • Con inserto cuentagotas
  • Tapón de rosca hecho de LDPE
  • Punta extralarga y fina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 50 ml
Color Transparente
Material LDPE
N.° por paquete 24Pack
Cantidad Paquete de 24
Boca Estrecha
Altura (métrico) 117 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Alambre
Tipo de producto Frasco cuentagotas