Learn More
Vitlab™ Frasco cuentagotas de LDPE
Código de producto. 15243009
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 15243009
Marca: Vitlab™ 94687
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos cuentagotas de LDPE transparente– de Vitlab™ para almacenar, guardar y dispensar, utilizando la punta extra larga y fina del gotero para una dispensación precisa.
  • Frasco de boca estrecha
  • Hecho de LDPE
  • Transparente
  • Con inserto cuentagotas
  • Tapón de rosca hecho de LDPE
  • Punta extralarga y fina
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Transparente
Material LDPE
N.° por paquete 24Pack
Cantidad Paquete de 24
Boca Estrecha
Altura (métrico) 142 mm
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Diámetro (métrico) 43 mm
Tipo de tapón Alambre