Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Señal conforme a ISO 7010.
4.10€ - 9.65€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 0,099 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15614767
|
Brady™
830017 |
50 mm | 43 mm |
6.20€
paquete de 7 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15624767
|
Brady™
830019 |
100 mm | 87 mm |
9.65€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15634767
|
Brady™
830020 |
200 mm | 173 mm |
4.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15644767
|
Brady™
830021 |
315 mm | 273 mm |
6.90€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Poliéster | |
Interiores y exteriores | |
De -40 °C a 110 °C | |
Globales |