Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers Código de producto.: 15634767
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.10€
    3.86€ / cada uno
    Ahorro 0.24€
    5% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Código de producto. 15634767
200 mm, 173 mm, cada uno
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
Código de producto. 15634767
Marca: Brady™ 830020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.10€
    3.86€ / cada uno
    Ahorro 0.24€
    5% Descuento
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W025-Tri 200-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo
Título del producto
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers >