Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Código de producto. 15624767
100 mm, 87 mm, paquete de 3
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
Código de producto. 15624767
Marca: Brady™ 830019
Solo quedan undefined
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W025-Tri 100-PE-SHEET/3
Acabado Satinado
Material Poliéster
Cantidad 3/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo
Título del producto
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers >