Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010:2011 |
| Alternate Part Number | PIC W025- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Acabado | Satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 7/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 43 mm |
| Grosor | 0,099 mm |
| Anchura (métrico) | 50 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur