Learn More
Corning™ Pipeteador monocanal Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
252.27€ - 253.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Lambda™ Plus |
Tipo | Pipeta monocanal |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17293494
|
Corning™
4070-STD |
De 0,2 a 2 μl |
252.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17213504
|
Corning™
4071-STD |
De 0,5 to 10 μl |
253.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17233504
|
Corning™
4072-STD |
De 2 to 20 μl |
252.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17253504
|
Corning™
4073-STD |
De 10 to 100 μl |
252.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17273504
|
Corning™
4074-STD |
De 20 to 200 μl |
252.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17293504
|
Corning™
4075-STD |
De 100 to 1000 μl |
252.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Lambda Plus pipettors feature smooth plunger movement and extremely low pipetting forces. Volume can be set by turning either the thumb wheel or the plunger button, and a locking mechanism prevents accidental change. The Lambda Plus pipettors have been designed to maintain their calibration, even after repeated use and autoclaving. A key is included with each pipettor for easy in-house calibration.
- Pre-Calibrated Pipettor delivered with ISO 17025 Certificate
- Test Procedure: 4 measurements at 3 volumes (nominal volume, 50% of nominal volume, 10% of nominal volume or minimal volume)
- Factory calibrated to strict ISO 8655 standards-3-year warranty
- Fully autoclavable and UV resistant
- Designed for universal fit with all common brands of pipet tips
- Adjustable tip ejector
- Accuracy (%) ±12 to ±1.5
- Precision (%) <6.0 to <0.7
Especificaciones
ISO17025 | |
1 | |
Pipeta monocanal | |
3 años |
Autoclavable | |
Lambda™ Plus | |
Sí |