Learn More
Corning™ Pipeteador monocanal Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD
Código de producto. 17293504 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17293504 De 100 to 1000 μl cada uno
17293494 De 0,2 a 2 μl cada uno
17213504 De 0,5 to 10 μl cada uno
17233504 De 2 to 20 μl cada uno
17253504 De 10 to 100 μl cada uno
17273504 De 20 to 200 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17293504 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4075STD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00€
    255.53€ / paquete de 1
    Ahorro 18.47€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Diseñado para proporcionar los máximos niveles de precisión, reproducibilidad y comodidad
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
  • Pipeta precalibrada entregada con ISO Certificado 17025
  • Procedimiento de prueba: 4 mediciones en 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
  • Calibrado de fábrica según normas estrictas ISO Estándares 8655 - Garantía de 3 años
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
  • Exactitud (%) ±12 a ±1.5
  • Precisión (%) < 6.0 a < 0.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO17025
Puntas compatibles Punta de 1000 μl
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Número de canales 1
Línea de productos Lambda Plus
Tipo Pipeta monocanal
Volumen (métrico) De 100 to 1000 μl
Monitorización de UV Sí
Garantía 3 años