Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
- Pipeta precalibrada entregada con ISO Certificado 17025
- Procedimiento de prueba: 4 mediciones en 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
- Calibrado de fábrica según normas estrictas ISO Estándares 8655 - Garantía de 3 años
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
- Exactitud (%) ±12 a ±1.5
- Precisión (%) < 6.0 a < 0.7
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
| Puntas compatibles | Punta de 10 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Lambda Plus |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 0,5 to 10 μl |
| Monitorización de UV | Sí |
| Garantía | 3 años |