Learn More
Corning™ Pipeteador monocanal Lambda™ Plus, calibración 3x10 STD
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los pipeteadores Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla o el botón del émbolo; un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Los pipeteadores Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeteador para facilitar la calibración interna.
- Pipeteador precalibrado con certificado ISO 17025
- Procedimiento de ensayo: 4 mediciones a 3 volúmenes (volumen nominal, 50 % del volumen nominal, 10 % del volumen nominal o volumen mínimo)
- Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
- Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
- Expulsión de punta ajustable
- Precisión (%) ±de 12 a ±1,5
- Precisión (%) <6,0 a <0,7
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
| Puntas compatibles | Punta de 200 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Lambda™ Plus |
| Tipo | Pipeta monocanal |
| Volumen (métrico) | De 10 to 100 μl |
| Monitorización de UV | Sí |
| Garantía | 3 años |