Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™
La unidad de velocidad fija Masterflex™ L/S™ está diseñada para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
692.00€
Especificaciones
Tipo de control | Velocidad fija |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 134 x 118 mm |
Para utilizar con | Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3 y de cartucho |
Clasificación IP | IP 22 |
Material | Acero pintado |
Código de producto | Marca | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13025666
|
Masterflex™
07540-12 |
12 rpm |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
13045666
|
Masterflex™
07540-60 |
60 rpm |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11862593
|
Masterflex™
07542-01 |
1 rpm |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
15558760
|
Masterflex™
07540-06 |
6 rpm |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11713969
|
Masterflex™
07540-30 |
30 rpm |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Unidades económicas para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
- La construcción de acero pintado está clasificada como IP 22.
- Elija entre siete velocidades basadas en el caudal o en el número de cabezales necesarios.
- Las unidades económicas de velocidad fija son apilables e ideales para laboratorio, campo o alimentación de procesos.
- Las unidades compactas son ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
- El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad indica cuando la bomba está en funcionamiento.
- Compatible con cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
- Admite hasta 2 cabezales de bomba.
Especificaciones
Velocidad fija | |
Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3 y de cartucho | |
Acero pintado |
152 x 134 x 118 mm | |
IP 22 | |
Admite 2 cabezales de bomba. |