Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™
Código de producto. 15558760 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
12 rpm
1 rpm
30 rpm
60 rpm
6 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15558760 6 rpm cada uno
13025666 12 rpm cada uno
13045666 60 rpm cada uno
11862593 1 rpm 1 PCS
11713969 30 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15558760 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0754006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00€
    589.93€ / paquete de 1
    Ahorro 107.07€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
La unidad de velocidad fija Masterflex™ L/S™ está diseñada para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • Unidades económicas para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • La construcción de acero pintado está clasificada como IP 22.
  • Elija entre siete velocidades basadas en el caudal o en el número de cabezales necesarios.
  • Las unidades económicas de velocidad fija son apilables e ideales para laboratorio, campo o alimentación de procesos.
  • Las unidades compactas son ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
  • El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad indica cuando la bomba está en funcionamiento.
  • Compatible con cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
  • Admite hasta 2 cabezales de bomba.
Especificaciones
Amperaje 0,5 amperios
Tipo de control Velocidad fija
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 134 x 118 mm
Caudal De 0,36 a 29 ml/min
Para utilizar con Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3 y de cartucho
Clasificación IP IP22
Material Acero pintado
N. º de cabezales de bomba Admite 2 cabezales de bomba.
Control de velocidad Fijo
Velocidad 6 rpm