Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™
Product Code. 11862593
Click to view available options
Velocidad:
12 rpm
1 rpm
30 rpm
60 rpm
6 rpm
Unit Size:
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11862593
Brand: Masterflex™ 0754201
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La unidad de velocidad fija Masterflex™ L/S™ está diseñada para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • Unidades económicas para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • La construcción de acero pintado está clasificada como IP 22.
  • Elija entre siete velocidades basadas en el caudal o en el número de cabezales necesarios.
  • Las unidades económicas de velocidad fija son apilables e ideales para laboratorio, campo o alimentación de procesos.
  • Las unidades compactas son ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
  • El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad indica cuando la bomba está en funcionamiento.
  • Compatible con cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
  • Admite hasta 2 cabezales de bomba.
Specifications
Amperaje 0,3 amperios
Tipo de control Velocidad fija
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 134 x 118 mm
Requisitos eléctricos 230 V CA
Caudal De 0,05 a 4 ml/min
Para utilizar con Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3 y de cartucho
Clasificación IP IP 22
Material Acero pintado
N. º de cabezales de bomba Admite 2 cabezales de bomba.
Sensores No
Control de velocidad Fijo
Velocidad 1 rpm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.