Learn More
Masterflex™ Unidad de velocidad fija L/S™
Código de producto. 13025666
Change view
Click to view available options
Velocidad:
12 rpm
1 rpm
30 rpm
60 rpm
6 rpm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
13025666 12 rpm cada uno
13045666 60 rpm cada uno
11862593 1 rpm 1 PCS
15558760 6 rpm cada uno
11713969 30 rpm cada uno
5 options
Código de producto. 13025666
Marca: Masterflex™ 0754012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La unidad de velocidad fija Masterflex™ L/S™ está diseñada para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • Unidades económicas para aplicaciones de transferencia y alimentación fiables y generales.
  • La construcción de acero pintado está clasificada como IP 22.
  • Elija entre siete velocidades basadas en el caudal o en el número de cabezales necesarios.
  • Las unidades económicas de velocidad fija son apilables e ideales para laboratorio, campo o alimentación de procesos.
  • Las unidades compactas son ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado.
  • El interruptor de encendido iluminado en la parte frontal de la unidad indica cuando la bomba está en funcionamiento.
  • Compatible con cinco tipos de cabezales de bomba distintos: Cabezales de bomba estándar, Easy-Load™, Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3 y de cartucho.
  • Admite hasta 2 cabezales de bomba.
Especificaciones
Amperaje 0,5 amperios
Certificaciones/conformidad Prop 65 Cancer y Repro Hazard
Tipo de control Velocidad fija
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 x 134 x 118 mm
Requisitos eléctricos 115 V CA
Caudal 0.72 a 58 mL/min.
Para utilizar con Cabezales de bomba estándar, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3 y de cartucho
Clasificación IP IP 22
Material Acero pintado
N. º de cabezales de bomba Admite 2 cabezales de bomba.
Tipo Accionamiento de bomba
Velocidad 12 rpm