Learn More
DWK Life Sciences Matraces de cultivo con fondo deflector KIMAX™
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
34.78€ - 444.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para fermentación, crecimiento y cultivo celular y procedimientos de ingeniería genética y agitadores rotatorios y alternativos |
Estilo de cuello | Pulido al fuego liso |
Superficie de escritura | Esmalte cerámico blanco duradero Marcado |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10181512
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 mL |
230.00€
paquete de 6 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
10769024
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 mL |
306.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10520403
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 mL |
395.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10266872
|
DWK Life Sciences
25630-2000 |
2000 mL |
444.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 08-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11730734
|
DWK Life Sciences
25630-500 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11740734
|
DWK Life Sciences
25630-1000 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11710734
|
DWK Life Sciences
25630125 |
125 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11720734
|
DWK Life Sciences
25630-250 |
250 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
- Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
- Diámetro exterior de cuello: 25 mm (1 pulg) para el tamaño de 125 ml; el resto tienen un diámetro exterior de cuello de: 38 mm (11/2 pulg)
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Pulido al fuego liso | |
Autoclavable |
Para fermentación, crecimiento y cultivo celular y procedimientos de ingeniería genética y agitadores rotatorios y alternativos | |
Esmalte cerámico blanco duradero Marcado | |
Deflector |