Learn More
DWK Life Sciences Matraces de cultivo con fondo deflector KIMAX™
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
Marca: DWK Life Sciences 25630125
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
- Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
- Diámetro exterior de cuello: 25 mm (1 pulg) para el tamaño de 125 ml; el resto tienen un diámetro exterior de cuello de: 38 mm (11/2 pulg)
Especificaciones
1 pulg | |
Vidrio borosilicatado | |
5 pulg | |
Pulido al fuego liso | |
Autoclavable | |
25 mm |
125 ml | |
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular, cultivo, procedimientos de ingeniería genética y agitadores giratorios y de vaivén | |
12.5 cm | |
Puntos de rotulación con esmalte cerámico blanco duradero | |
Abombado |