Learn More
DWK Life Sciences Matraces de cultivo con deflectores Kimble™ KIMAX™
Código de producto. 10181512
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10181512 250 mL paquete de 6
11720734 250 mL cada uno
11710734 125 ml 1 PCS
10769024 500 mL paquete de 6
11730734 500 mL cada uno
11740734 1000 mL cada uno
10520403 1000 mL paquete de 6
10266872 2000 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10181512 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 25630250
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
  • Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
  • DE de cuello: 25 mm (1 pulgada) para el tamaño de 125 ml; el resto tienen un DE de cuello de: 38 mm (11/2 pulgadas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,5 in
Diámetro de base (métrico) 82 mm
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para fermentación, crecimiento y cultivo celular y procedimientos de ingeniería genética y agitadores rotatorios y alternativos
Para utilizar con (equipo) Agitadores rotatorios y alternativos
Altura (imperial) 6 in
Altura (métrico) 14,2 cm
Estilo de cuello Pulido al fuego liso
Tipo de producto Matraz shaker
Superficie de escritura Esmalte cerámico blanco duradero Marcado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Mouth Style Con reborde
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Abombado
Diámetro exterior (métrico) 38 mm
Tamaño del tapón 38 mm
Cantidad 6 unidad