Learn More
DWK Life Sciences Matraces de cultivo con deflectores Kimble™ KIMAX™
Descripción
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
- Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
- Diámetro exterior de cuello: 25 mm para un tamaño de 125 ml; todas las demás tienen de diámetro exterior de cuello: 38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 1,5 in |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fermentación, crecimiento y cultivo celular y procedimientos de ingeniería genética y agitadores rotatorios y alternativos |
| Altura (imperial) | 11,3 in |
| Altura (métrico) | 28,8 cm |
| Estilo de cuello | Pulido al fuego liso |
| Superficie de escritura | Esmalte cerámico blanco duradero Marcado |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Abombado |
| Mostrar más |