Learn More
DWK Life Sciences Matraces de cultivo con fondo deflector KIMAX™
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
Marca: DWK Life Sciences 25630-500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para fermentación, crecimiento de cultivo celular y cultivo, y procedimientos de ingeniería genética
- Su fondo deflector mejora la mezcla, la aireación y el intercambio de gases.
- DE de cuello: 25 mm (1 pulgada) para el tamaño de 125 ml; el resto tienen un DE de cuello de: 38 mm (11/2 pulgadas)
Especificaciones
1,5 in | |
Vidrio de borosilicato | |
7 in | |
Pulido al fuego liso | |
Autoclavable | |
3,8 cm |
500 mL | |
Para fermentación, crecimiento y cultivo celular y procedimientos de ingeniería genética y agitadores rotatorios y alternativos | |
18,3 cm | |
Esmalte cerámico blanco duradero Marcado | |
Deflector |