Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con septos de silicona roja y exterior de PTFE Kimble™
Esterilizables en autoclave y se pueden utilizar para varias inyecciones
204.00€ - 1020.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Precortados | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precortados | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11863033
|
DWK Life Sciences
73813BK-8425 |
Negro | Sí | 8-425 |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11843033
|
DWK Life Sciences
73812WH8425 |
Blanco | No | 8-425 |
836.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11803043
|
DWK Life Sciences
73813WH8425 |
Blanco | Sí | 8-425 |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11803033
|
DWK Life Sciences
73812BK8425 |
Negro | No | 8-425 |
836.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11813033
|
DWK Life Sciences
73812BK-9425 |
Negro | No | 9-425 |
204.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11873033
|
DWK Life Sciences
73813BK9425 |
Negro | Sí | 9-425 |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11893023
|
DWK Life Sciences
73812BK13425 |
Negro | No | 13-425 |
836.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11853033
|
DWK Life Sciences
73813BK13425 |
Negro | Sí | 13-425 |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11883033
|
DWK Life Sciences
73813BL9425 |
Azul | Sí | 9-425 |
1020.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11833033
|
DWK Life Sciences
73812WH13425 |
Blanco | No | 13-425 |
836.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricados con materias primas de la mayor calidad
- Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
- Conjunto práctico de tapones y revestimientos
- Disponibles con septum estándar o precortados
Especificaciones
Polipropileno | |
Esterilizables en autoclave |