Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con septos de silicona roja y exterior de PTFE Kimble™
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Precortados:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
8-425
9-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Fabricados con materias primas de la mayor calidad
- Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
- Conjunto práctico de tapones y revestimientos
- Disponibles con septum estándar o precortados
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Tipo de inserto | Precortado |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Tamaño del tapón | 13-425 |