Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con septos de silicona roja y exterior de PTFE Kimble™
Código de producto. 11863033
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Precortados:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
8-425
9-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Precortados Tamaño del tapón unitSize
11863033 Negro Sí 8-425 paquete de 1000
11843033 Blanco No 8-425 paquete de 1000
11803043 Blanco Sí 8-425 paquete de 1000
11803033 Negro No 8-425 paquete de 1000
11813033 Negro No 9-425 paquete de 1000
11873033 Negro Sí 9-425 paquete de 1000
11893023 Negro No 13-425 paquete de 1000
11853033 Negro Sí 13-425 paquete de 1000
11883033 Azul Sí 9-425 paquete de 1000
11833033 Blanco No 13-425 paquete de 1000
10 options
Código de producto. 11863033
Marca: DWK Life Sciences 73813BK8425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizables en autoclave y se pueden utilizar para varias inyecciones
  • Fabricados con materias primas de la mayor calidad
  • Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
  • Conjunto práctico de tapones y revestimientos
  • Disponibles con septum estándar o precortados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
Precortados Sí
Tipo de inserto Precortado
Tamaño del tapón 8-425
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave