Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con septos de silicona roja y exterior de PTFE Kimble™
Código de producto. 11813033
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Negro
Precortados:
No
Sí
Tamaño del tapón:
13-425
8-425
9-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 11813033
Marca: DWK Life Sciences 73812BK9425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizables en autoclave y se pueden utilizar para varias inyecciones
  • Fabricados con materias primas de la mayor calidad
  • Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
  • Conjunto práctico de tapones y revestimientos
  • Disponibles con septum estándar o precortados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material Polipropileno
Precortados No
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Tamaño del tapón 9-425