Learn More
DWK Life Sciences Columnas de adsorción/intercambio iónico Kontes™ Kimble™
Con o sin disco fritado
175.00€ - 283.00€
Especificaciones
Tipo | Columna de cromatografía de intercambio iónico/adsorción |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico |
Material | Vidrio de borosilicato |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11887413
|
DWK Life Sciences
420320-0213 |
300 mm | 11 mm | 20 ml | Sin disco fritado |
175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11807423
|
DWK Life Sciences
420320-0233 |
300 mm | 22 mm | 110 ml | Disco fritado |
217.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11837423
|
DWK Life Sciences
420320-0256 |
600 mm | 41 mm | 790 ml | Disco fritado |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11827423
|
DWK Life Sciences
420320-0245 |
500 mm | 25 mm | 250 ml | Disco fritado |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11897413
|
DWK Life Sciences
420320-0224 |
400 mm | 19 mm | 110 ml | Disco fritado |
196.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Vidrio de borosilicato
- El disco fritado y sellado de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el proceso empaquetamiento en columnas de serie K420320
- Use lana de vidrio para el empaquetamiento en columnas de la serie K420300 (empaquetamiento no incluido)
Especificaciones
Columna de cromatografía de intercambio iónico/adsorción | |
Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico | |
Vidrio de borosilicato |