Learn More
DWK Life Sciences Columnas de adsorción/intercambio iónico Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11897413
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacidad de columna:
20 ml
110 ml
250 ml
790 ml
Incluye:
Disco fritado
Sin disco fritado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Incluye Tamaño de la unidad
11897413 400 mm 19 mm 110 ml Disco fritado cada uno
11887413 300 mm 11 mm 20 ml Sin disco fritado cada uno
11807423 300 mm 22 mm 110 ml Disco fritado 1 PCS
11837423 600 mm 41 mm 790 ml Disco fritado 1 PCS
11827423 500 mm 25 mm 250 ml Disco fritado 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11897413 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4203200224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    84.90€ / paquete de 1
    Ahorro 16.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-05-2027
KIMBLE™ Las columnas de adsorción/intercambio iónico™ KONTES están disponibles con o sin disco fritado sellado. Construidas con vidrio borosilicato que cumple con USP los requisitos de Clase A Tipo I y ASTM E438 Tipo I para separaciones cromatografiadas fiables.
  • Vidrio borosilicato conforme a USP los requisitos de Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
  • Adecuado para separaciones por cromatografía por adsorción y intercambio iónico
  • Las columnas de la serie K420320 presentan un disco sellado de porosidad gruesa (40 a 60 μm) para soportar el empaquetado
  • Las columnas de la serie K420300 utilizan lana de vidrio para soportar el embalaje (embalaje no incluido)
Especificaciones
Tamaño de poro 40-60 μm
Capacidad de columna 110 ml
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Disco fritado
Para utilizar con (aplicación) Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico
Tipo Columna de cromatografía de intercambio iónico/adsorción
Diámetro interior (métrico) 19 mm