Learn More
DWK Life Sciences Columnas de adsorción/intercambio iónico Kontes™ Kimble™
Con o sin disco fritado
Marca:  DWK Life Sciences 420320-0233
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807423
  • 217.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-01-2026
Descripción
  • Vidrio de borosilicato
  • El disco fritado y sellado de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el proceso empaquetamiento en columnas de serie K420320
  • Use lana de vidrio para el empaquetamiento en columnas de la serie K420300 (empaquetamiento no incluido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico
Columna de cromatografía de intercambio iónico/adsorción
110 ml
Vidrio de borosilicato
22 mm
De 40 a 60 μm
300 mm
Disco fritado
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Columnas de adsorción/intercambio iónico Kontes™ Kimble™ > Tipo: Con disco fritado; DI x L: 22 x 300 mm; volumen nominal: 110 ml