Learn More
DWK Life Sciences Columnas de adsorción/intercambio iónico Kontes™ Kimble™
Código de producto. 11837423
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diámetro interior (métrico):
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacidad de columna:
20 ml
110 ml
250 ml
790 ml
Incluye:
Disco fritado
Sin disco fritado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Capacidad de columna Incluye unitSize
11837423 600 mm 41 mm 790 ml Disco fritado 1 PCS
11887413 300 mm 11 mm 20 ml Sin disco fritado cada uno
11807423 300 mm 22 mm 110 ml Disco fritado 1 PCS
11827423 500 mm 25 mm 250 ml Disco fritado 1 PCS
11897413 400 mm 19 mm 110 ml Disco fritado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11837423 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 4203200256
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con o sin disco fritado
  • Vidrio de borosilicato
  • El disco fritado y sellado de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el proceso empaquetamiento en columnas de serie K420320
  • Use lana de vidrio para el empaquetamiento en columnas de la serie K420300 (empaquetamiento no incluido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Una gran variedad de separaciones en cromatografía de adsorción e intercambio iónico
Diámetro interior (métrico) 41 mm
Tipo Columna de cromatografía de intercambio iónico/adsorción
Tamaño de poro De 40 a 60 μm
Capacidad de columna 790 ml
Longitud (métrico) 600 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Disco fritado