Learn More
Cytiva Insertos de membrana de material para centrífuga Jumbosep™
El material Jumbosep™ puede acelerar el procesamiento de las muestras, maximizar la recuperación de las mismas, añadir versatilidad y evitar la derivación de la solución.
287.00€ - 294.00€
Especificaciones
Descripción | EFA: 15,2 cm2 |
---|---|
Material (membrana) | PES |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 12/paquete |
Volumen (métrico) | De 20 a 60 ml (muestra) |
Código de producto | Marca | MWCO | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17164781
|
Cytiva
OD010C65 |
10 kDa | Azul |
287.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17104791
|
Cytiva
OD030C65 |
30 kDa | Rojo |
287.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17144791
|
Cytiva
OD100C65 |
100 kDa | Transparente |
287.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17124781
|
Cytiva
OD003C65 |
3 kDa | Gris |
287.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17184791
|
Cytiva
OD300C65 |
300 kDa | Naranja |
294.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Typically concentrates 60 mL sample volumes to 5 mL in 30 minutes
- Achieve 50X concentration and > 90% recovery in just minutes
- Low protein-binding Omega™ membrane and polysulfone housing minimize losses due to non-specific binding
- Versatile Omega membrane is available in a variety of MWCOs
- Color-coded and laser etched for easy identification
- Built-in dead stop prevents spinning to dryness
- Unique sealing mechanism prevents retentate leakage and filtrate contamination
- Economical - Sample reservoir and filtrate receiver can be sanitized or autoclaved, and reused
Especificaciones
EFA: 15,2 cm2 | |
No estéril | |
De 20 a 60 ml (muestra) |
PES | |
12/paquete |