Learn More
Cytiva Insertos de membrana de material para centrífuga Jumbosep™
Código de producto. 17124781
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Color:
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 17124781
Marca: Cytiva OD003C65
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El material Jumbosep™ puede acelerar el procesamiento de las muestras, maximizar la recuperación de las mismas, añadir versatilidad y evitar la derivación de la solución.
  • Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
  • Logra una concentración 50X y una recuperación > 90 % en solo unos minutos
  • La carcasa de polisulfona y la membrana Omega™ de baja unión a proteínas minimizan las pérdidas debido a la unión no específica
  • La versátil membrana Omega está disponible en una gran variedad de MWCO
  • Codificada por colores y grabada con láser para una fácil identificación
  • El punto muerto integrado evita el giro hasta la sequedad
  • El exclusivo mecanismo de sellado evita la fuga de retención y la contaminación por filtración
  • Económico: el depósito de muestras y el receptor de filtrado pueden desinfectarse o esterilizarse en autoclave y reutilizarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Gris
Descripción EFA: 15,2 cm2
Material (membrana) PES
MWCO 3 kDa
Esterilidad No estéril
Cantidad 12/paquete
Volumen (métrico) De 20 a 60 ml (muestra)